Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC0043-1G
APOSPC0043-1GEA 0 EUR
APOSPC0043-1G
Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-3-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00672525
CAS-Nummer: 82317-82-6