α-Chlor-2,4-difluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0049-1G
APOSPC0049-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0049-1G
α-Chlor-2,4-difluortoluol 97%
α-Chlor-2,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
Molecular Weight: 162,57 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/9,75mmHg
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090988
CAS-Nummer: 452-07-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR