α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzylbromid
PC0077-5G
APOSPC0077-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0077-5G
α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol 97%
α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 74 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 1.629 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040126
CAS-Nummer: 68220-26-8
UN: 3265
ADR: 8 III