5-Chlor-2-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 0 EUR
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Chlor-2-fluoranilin 98%
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 102…105 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069416
CAS-Nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR