2-Fluor-5-methylanisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluoro-3-methoxytoluene, 1-Fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene

PC0083-1G
APOSPC0083-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0083-1G
2-Fluor-5-methylanisol 98%
2-Fluor-5-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/30mmHg
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665791
CAS-Nummer: 63762-78-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR