4,5-Difluoro-2-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0115-100MG
APOSPC0115-100MGEA
69.8
EUR
APOSPC0115-100MG
4,5-Difluoro-2-methylbenzimidazole
4,5-Difluoro-2-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₆F₂N₂ Molecular Weight: 168.15 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665871 CAS-Nummer: 229957-09-9 |