(1,2-Dichlorotrifluoroethyl)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0140-5G
APOSPC0140-5GEA
348
EUR
APOSPC0140-5G
(1,2-Dichlorotrifluoroethyl)cyclohexane
(1,2-Dichlorotrifluoroethyl)cyclohexane
Formel:
C₈H₁₁Cl₂F₃ Siedepunkt: 83…84 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155754 CAS-Nummer: 219904-98-0 |