3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0142-5G
PC0142-1G
PC0142-25G
PC0142-100G
APOSPC0142-5GEA
0
EUR
APOSPC0142-5G
APOSPC0142-1G
APOSPC0142-25G
APOSPC0142-100G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₅ClF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631517 CAS-Nummer: 261763-01-3 |