3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 484 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104,4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631343
CAS-Nummer: 186517-29-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR