4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Sulphamoylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC01471-1G
APOSPC01471-1GEA
310
EUR
APOSPC01471-1G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₃S Molecular Weight: 318,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774165 CAS-Nummer: 874839-24-4 |