3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC01473-10G
PC01473-25G
PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA
144
EUR
APOSPC01473-10G
APOSPC01473-25G
APOSPC01473-5G
3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆FNO Flammpunkt: <60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094945 CAS-Nummer: 884494-69-3 |