4,7-Difluoroindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,7-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC01482-1G
APOSPC01482-1GEA
82.8
EUR
APOSPC01482-1G
4,7-Difluoroindan-1-one
4,7-Difluoroindan-1-one
Formel:
C₉H₆F₂O Molecular Weight: 168.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772126 CAS-Nummer: 130408-16-1 |