4,4,4-Trifluorobutane-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC01483-250MG
APOSPC01483-250MGEA
145
EUR
APOSPC01483-250MG
4,4,4-Trifluorobutane-1-sulphonyl chloride
4,4,4-Trifluorobutane-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₆ClF₃O₂S Molecular Weight: 210,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657959 CAS-Nummer: 212190-25-5 UN: 3265 ADR: 8,III |