3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC01485-1G
PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA
0
EUR
APOSPC01485-1G
APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185413 CAS-Nummer: 372120-77-9 UN: 3261 ADR: 8,III |