2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC01500-1G
APOSPC01500-1GEA 0 EUR
APOSPC01500-1G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095413
CAS-Nummer: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II