2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01501-1G
APOSPC01501-1GEA 87.3 EUR
APOSPC01501-1G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095418
CAS-Nummer: 133605-27-3