4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC01535-1G
PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA
0
EUR
APOSPC01535-1G
APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃BrFNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28348374 CAS-Nummer: 1820618-26-5 |