3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Aminomethyl)-5-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, [3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC0156-1G
APOSPC0156-1GEA
424
EUR
APOSPC0156-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆ClF₄N Molecular Weight: 227,587 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631401 CAS-Nummer: 261763-07-9 |