3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0158-1G
PC0158-5G
PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA
0
EUR
APOSPC0158-1G
APOSPC0158-5G
APOSPC0158-25G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₄BrClF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631513 CAS-Nummer: 261763-09-1 UN: 3265 ADR: 8,III |