1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1,3-Dimethoxy-2H-perfluoropropane

PC01647-25G PC01647-5G
APOSPC01647-25GEA 1280 EUR
APOSPC01647-25G APOSPC01647-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Formel: C₅H₇F₅O₂
Molecular Weight: 194.1 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C
Dichte: 1.3673 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16170455
CAS-Nummer: 758-62-3
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR