2-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC01656-5G
APOSPC01656-5GEA
0
EUR
APOSPC01656-5G
2-Fluor-4-methoxybenzylbromid
2-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Formel:
C₈H₈BrFO Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
54788-19-1 UN: 3265 ADR: 8 II |