4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 0 EUR
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368047
CAS-Nummer: 131748-14-6