1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
PC01683-25G
APOSPC01683-25GEA
95.7
EUR
APOSPC01683-25G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formel:
C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂ Molecular Weight: 408.37 g/mol Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458917 CAS-Nummer: 223437-05-6 |