3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0170-5G
PC0170-100G
PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA
0
EUR
APOSPC0170-5G
APOSPC0170-100G
APOSPC0170-25G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Schmelzpunkt: 29…30 °C Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190126 CAS-Nummer: 64628-73-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...