3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 0 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190126
CAS-Nummer: 64628-73-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR