4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC0184-1G PC0184-5G
APOSPC0184-1GEA 81.5 EUR
APOSPC0184-1G APOSPC0184-5G
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Formel: C₁₂H₁₀F₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080684
CAS-Nummer: 111158-92-0