5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0189-250MG
APOSPC0189-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0189-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Siedepunkt: 214…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631354
CAS-Nummer: 320-84-3
UN: 3265
ADR: 8,III