2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0190-5G
PC0190-1G
APOSPC0190-5GEA
85.7
EUR
APOSPC0190-5G
APOSPC0190-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631537 CAS-Nummer: 261763-20-6 |