5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0193-10G
PC0193-1G
PC0193-5G
PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA
406
EUR
APOSPC0193-10G
APOSPC0193-1G
APOSPC0193-5G
APOSPC0193-25G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631355 CAS-Nummer: 261763-21-7 |