4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 213 EUR
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631540
CAS-Nummer: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR