5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0195-10G
PC0195-5G
PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA
0
EUR
APOSPC0195-10G
APOSPC0195-5G
APOSPC0195-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631356 CAS-Nummer: 261763-24-0 UN: 3265 ADR: 8,II |