5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Brommethyl)-3-chlor-6-(trifluormethyl)benzol, 1-(Brommethyl)-5-chlor-2-(trifluormethyl)benzol
PC0195-10G
PC0195-5G
PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA
108
EUR
APOSPC0195-10G
APOSPC0195-5G
APOSPC0195-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Molecular Weight: 273.48 g/mol Siedepunkt: 232 Schmelzpunkt: 52 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631356 CAS-Nummer: 261763-24-0 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...