2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0197-1G
PC0197-25G
PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA
0
EUR
APOSPC0197-1G
APOSPC0197-25G
APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel:
C₁₈H₁₄F₃NO Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424494 CAS-Nummer: 493024-38-7 |