α-Brom-3-chlor-5-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chlor-5-fluorbenzylbromid
PC0198-5G
PC0198-1G
PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA
37.7
EUR
APOSPC0198-5G
APOSPC0198-1G
APOSPC0198-25G
α-Brom-3-chlor-5-fluortoluol 98%
α-Brom-3-chlor-5-fluortoluol
Formel:
C₇H₅BrClF Molecular Weight: 223.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788472 CAS-Nummer: 493024-39-8 UN: 3265 ADR: 8 II |