2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 162 EUR
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formel: C₅H₃F₇O
Siedepunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236084
CAS-Nummer: 1735-87-1
UN: 3265
ADR: 8,III