5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0204-10G
PC0204-5G
PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA
0
EUR
APOSPC0204-10G
APOSPC0204-5G
APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃N Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631357 CAS-Nummer: 261763-26-2 |