(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetic acid
PC0215-1G
APOSPC0215-1GEA
132
EUR
APOSPC0215-1G
(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)essigsäure 97%
(2,4-Dichlor-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH Molecular Weight: 223.03 g/mol Schmelzpunkt: 121…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631383 CAS-Nummer: 10129-77-8 |