2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0219-1G
APOSPC0219-1GEA
212
EUR
APOSPC0219-1G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631474 CAS-Nummer: 143096-86-0 UN: 3265 ADR: 8,II |