3-(Trifluormethylthio)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0224-1G
PC0224-250MG
PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA
325
EUR
APOSPC0224-1G
APOSPC0224-250MG
APOSPC0224-5G
3-(Trifluormethylthio)benzonitril 98%
3-(Trifluormethylthio)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236339 CAS-Nummer: 660-44-6 UN: 3276 ADR: 6.1 III |