3-(2H-Perfluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoroprop-1-yl)adamantane-3-carboxylic acid
PC0234-1G
APOSPC0234-1GEA
183
EUR
APOSPC0234-1G
3-(2H-Perfluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid 97%
3-(2H-Perfluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆F₆O₂ Molecular Weight: 330,266 g/mol Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00193108 CAS-Nummer: 86301-98-6 |