8-Methoxy-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(8-Methoxy[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)benzotrifluoride
PC0235-100MG
APOSPC0235-100MGEA
49.3
EUR
APOSPC0235-100MG
8-Methoxy-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 97%
8-Methoxy-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel:
C₁₃H₉F₃N₄O Molecular Weight: 294,232 g/mol Schmelzpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01073588 CAS-Nummer: 230295-08-6 |