Pentafluorbenzylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Chlor-2,3,4,5,6-pentafluortoluol
PC0238-25G
APOSPC0238-25GEA 187 EUR
APOSPC0238-25G
Pentafluorbenzylchlorid 97%
Pentafluorbenzylchlorid
Formel: (C₆F₅)CH₂Cl
Molecular Weight: 216,54 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/22mmHg
Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168377
CAS-Nummer: 653-35-0
EINECS: 211-501-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II