3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 87 EUR
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 80…89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7