2,3-Difluor-p-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0259-1G
APOSPC0259-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0259-1G
2,3-Difluor-p-kresol
2,3-Difluor-p-kresol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,12 g/mol
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631651
CAS-Nummer: 261763-45-5
UN: 3261
ADR: 8,III