2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0270-1G
APOSPC0270-1GEA 46.4 EUR
APOSPC0270-1G
2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure 97%
2-((Difluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₆F₂O₂S
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 79676-56-5