2,3,6-Trifluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3,6-Trifluorcinnamsäure, 3-(2,3,6-Trifluorphenyl)propensäure
PC0275-5G
PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA
144
EUR
APOSPC0275-5G
APOSPC0275-1G
2,3,6-Trifluorzimtsäure 98%
2,3,6-Trifluorzimtsäure
Formel:
C₉H₅F₃O₂ Molecular Weight: 202.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061213 CAS-Nummer: 230295-12-2 |