2-(Difluoromethylthio)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC0279-1G
APOSPC0279-1GEA
364
EUR
APOSPC0279-1G
2-(Difluoromethylthio)benzyl alcohol
2-(Difluoromethylthio)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631520 CAS-Nummer: 261944-18-7 |