1,2-Difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
FC-1132
PC0287-1G
APOSPC0287-1GEA
568
EUR
APOSPC0287-1G
1,2-Difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
1,2-Difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferumfang: Delivery of this item to mainland UK is £35, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formel:
C₂H₂F₂ Molecular Weight: 64,03 g/mol Siedepunkt: –28 °C |
CAS-Nummer:
1691-13-0 EINECS: 216-886-9 UN: 3161 ADR: 2.1, |