4-Amino-2,6-difluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 4-Amino-α,α,α,2,6-pentafluorotoluene
PC0289-5G
APOSPC0289-5GEA 551 EUR
APOSPC0289-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzotrifluoride
4-Amino-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄F₅N
Molecular Weight: 197,105 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Schmelzpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00190122
CAS-Nummer: 123950-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III