2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC0295-50MG
APOSPC0295-50MGEA
43.7
EUR
APOSPC0295-50MG
2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₈H₄BrF₆N Molecular Weight: 308,02 g/mol Siedepunkt: 117…118 °C/12mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
230295-15-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |